missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tentoxin, TRC

Produktkod. 30411143
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411143 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0195052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tentoxin
CAS 28540-82-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22 H30 N4 O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Cyclo(N-methyl-L-alanyl-L-leucyl-α,β-didehydro-N-methylphenylalanylglycyl)','(Z)-, Tentoxin (8CI), 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane','cyclic peptide deriv., Cyclic(N-methyl-L-alanyl-L-leucyl-α,β-didehydro-N-methylphenylalanylglycyl)','(Z)-
InChI formel InChI=1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C\c2ccccc2)\N(C)C1=O
IUPAC-namn (3S,6S,12Z)-12-benzylidene-1,6,7-trimethyl-3-(2-methylpropyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododecane-2,5,8,11-tetrone
Molekylvikt (g/mol) 414.5
Formel vikt 414.2267
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.