Läs mer
Tenuazonic Acid Copper Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenuazonic acid copper(II) salt |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2/t2*5-,8-;/m00./s1 |
| Formel vikt | 455.1243 |