Läs mer
Tenuifolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tenuifolin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28-,32+,33+,34-,35-,36-/m0/s1 |
| Formel vikt | 680.3772 |