Läs mer
Tepoxalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tepoxalin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20ClN3O3/c1-23(26)20(25)12-7-16-13-19(14-3-5-15(21)6-4-14)24(22-16)17-8-10-18(27-2)11-9-17/h3-6,8-11,13,26H,7,12H2,1-2H3 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 385.1193 |