Läs mer
TEPP 1000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314264
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314264 1 ml
1 options
Produktkod. 30314264 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010341HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-TEPP
CAS 107-49-3
Analyt- eller komponentnamn O,O-TEPP
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H20 O7 P2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym TEPP
InChI formel InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn diethoxyphosphoryl diethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Molekylvikt (g/mol) 290.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290.0684 g/mol