Läs mer
TEPP-46, MedChemExpress
Beskrivning
TEPP-46 (ML-265) is a potent and selective pyruvate kinase M2 (PKM2) activator with an AC50 of 92 nM, showing little or no effect on PKM1, PKL and PKR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TEPP-46 |
| CAS | 1221186-53-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16N4O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ML-265 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (134.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(N(C)C2=C3SC(S(C)=O)=C2)=C3C=NN1CC4=CC=CC(N)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.46 |
| Visa mer |