Läs mer
TEPP, TRC
Produktkod. 30422230
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30422230 25 mg
1 options
Produktkod. 30422230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT10010025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-TEPP
CAS 107-49-3
Molekylformel C8 H20 O7 P2
Kvantitet 25 mg
Synonym Diphosphoric acid','P,P,P',P'-tetraethyl ester, Diphosphoric acid','tetraethyl ester (9CI), Pyrophosphoric acid','tetraethyl ester (8CI), Bis-O,O-diethylphosphoric anhydride, Bladan, Ethyl pyrophosphate (Et4P2O7), Killex, NSC 14707, NSC 646213, Nifos, Pyrodust, TEP, TEP (phosphate), TEPP, Tetraethyl diphosphate, Tetraethyl pyrophosphate, Tetrastigmine, Vapotone, O,O-TEPP
InChI formel InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn diethoxyphosphoryl diethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 290.19
Formel vikt 290.0684