Läs mer
Tepraloxydim-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317252
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317252 1 ml
1 options
Produktkod. 30317252 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17245010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tepraloxydim-glutaric acid
CAS 1798310-47-0
Analyt- eller komponentnamn Tepraloxydim-glutaric acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H16 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1
IUPAC-namn 3-(oxan-4-yl)pentanedioic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 216.231
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 216.0998 g/mol