Läs mer
Isofield™ Tera 230 Validated Sterile Tie-On Cleanroom Ansiktsmask - Klass A/B kompatibel
Beskrivning
- Validerad steril tie-on ansiktsmask för renrum
- 230 mm längd med formbar noslist
- 3-lagers non-woven konfiguration
- Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
- Gammastrålning, minst 25 kGy
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6
- Partikelavskiljning (Helmke trumma) Kategori I Individuellt förpackade påsar tryckta med IPA-resistent bläck för att bibehålla spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Storlek | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?