Läs mer
Hamilton™ Terasaki dispenser
Produktkod. 10008330
Change view
Kvantitet:
1/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10008330 1/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 10008330 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 201920
Beräknad leverans: 24-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna dispenser med flera sprutor dispenserar exakt sex prover samtidigt upp till 50 gånger med ett tryck på en spak.
  • Designad för snabb fyllning av 60-brunnars HLA/Terasaki-plattor med 6,35 mm brunnsavstånd
  • Använder avtagbara nålar
  • Tillgänglig för en rad volymer
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Typ Terasaki dispenser
Kapacitet (metrisk) 100μ L