Läs mer
Terazosin hydrokloriddihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30461498
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461498 10 mg
1 options
Produktkod. 30461498 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0843.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Analyt- eller komponentnamn Terazosin hydrochloride dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC-namn [4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)metanon; dihydrat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 459.92
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 459,1885 g/mol