Läs mer
Terazosinhydrokloriddihydrat, Mikromol™
Produktkod. 17951946
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951946 250 mg
1 options
Produktkod. 17951946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0843.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Terazosinhydrokloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Analyt- eller komponentnamn Terazosin hydrochloride dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
LEDER O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC-namn [4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)metanon; dihydrat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 459.92
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 459,1885 g/mol