Läs mer
Tocris Bioscience™ Terazosin hydrochloride
Beskrivning
α1- and α2B-adrenoceptor antagonist (Ki values are 3.3, 0.7, 1.1, 7.7, 1510 and 78.2 nM for α1A, α1B, α1D, α2B, α2A and α2C receptors respectively). Antihypertensive following oral or intravenous administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terazosin hydrochloride |
| CAS | 63074-08-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C19H26ClN5O4 |
| Formel vikt | 423.9 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.898 |