Läs mer
Terazosin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terazosin, Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H |