Läs mer
Terazosin (piperazin D8), TRC
Produktkod. 30410972
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30410972 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1050021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terazosin (piperazine D8)
CAS 1006718-20-2
Molekylformel C19H17D8N5O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonxyl]piperazine-d8
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER NC1=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C3CCCO3)=O)C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C41
Molekylvikt (g/mol) 395.48
Formel vikt 182.079