Läs mer
Terbinafine-d3 HCl (N-methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbinafine-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| CAS | 1310012-15-7 |
| Molekylformel | C21H22D3N.HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6,6-Dimethyl-N-[(naphthalen-1-yl)methyl]-N-(trideuteriomethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride, N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl)-N-(methyl-d3)-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, (EZ)-Terbinafine-d3 hydrochloride, (EZ)-Terbinafine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;/i4D3; |
| LEDER | CC(C)(C)C#C/C=C/CN(C([2H])([2H])[2H])CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl |
| IUPAC-namn | (E)-6,6-dimethyl-N-(methyl-d3)-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.91 |
| Formel vikt | 330.2 |