Läs mer
Terbinafinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15698725 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698725 1 g 1g
15608735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698725 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461260010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78628-80-5
Molekylformel C21H25N·HCl
Molekylvikt (g/mol) 327.89
InChI-nyckel BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Synonym terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
PubChem CID 5282481
ChEBI CHEBI:77614
IUPAC-namn (E)-N,6,6-trimetyl-N-(naftalen-1-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbinafine hydrochloride
Smältpunkt 214,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g, 105)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation (5 % i metanol) Tydlig lösning
Formel vikt 327.89
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.