Läs mer
Terbinafinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17942656
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17942656 250 mg
1 options
Produktkod. 17942656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Terbinafinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Analyt- eller komponentnamn Terbinafine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H25 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
LEDER Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn (E)-N,6,6-trimetyl-N-(nafthal-1-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 327.89
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 327,1754 g/mol