Läs mer
Terbinafin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30133125
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133125 50 mg
30012515 500 mg
30011132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT10750050MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78628-80-5
Molekylformel C21 H25 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 327.89
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
IUPAC-namn (E)-N,6,6-trimetyl-N-(nafthal-1-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbinafine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formel vikt 327.1754
Procent renhet >95%