Läs mer
Terbinafine, MedChemExpress
Beskrivning
Terbinafine (TDT 067) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbinafine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 91161-71-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25N |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | TDT 067 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (343.14 mM) |
| Visa mer |