Läs mer
Terbinafine, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Terbinafine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3/b9-5+ |
| Formel vikt | 291.1987 |
| Procent renhet | >95% |