Läs mer
Terbiumfolie, 0,1 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11460280
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460280 50 x 50 mm Varje
11321799 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460280 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012430.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Form: Cirka 0,52 g/25 x 25 mm | CAS: 7440-27-9 | TBB | 158,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-27-9
Molekylformel Tb
Molekylvikt (g/mol) 158.93
MDL-nummer MFCD00011256
InChI-nyckel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-namn terbium
LEDER [Tb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
Färg Silver till grått
Fysisk form Foil
Kvantitet 50 x 50 mm
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Utseende Silvergrå florett
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.