Läs mer
Terbium(III) 2,4-pentandionat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379217
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379217 10 g 10g
11369217 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040032.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-95-8 | C15H21O6Tb | 456.25 g/mol
Terbium(III) 2,4-pentandionat används som en aktiv farmaceutisk ingrediens. Det används också som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-95-8
Molekylformel C15H21O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 456.25
MDL-nummer MFCD00013503
InChI-nyckel MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;terbium
LEDER [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 456.25
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.