Läs mer
Terbium(III) 2,4-pentandionat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050958
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11369217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040032.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14284-95-8 | C15H21O6Tb | 456.25 g/mol
Terbium(III) 2,4-pentandionat används som en aktiv farmaceutisk ingrediens. Det används också som en katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-95-8
Molekylformel C15H21O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 456.25
MDL-nummer MFCD00013503
InChI-nyckel MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on;terbium
LEDER [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 456.25
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.