Läs mer
Terbium(III)acetathydrat, 99,99 %
Produktkod. 11423637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423637 5 g 5g
11433637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17388.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100587-92-6
Molekylformel C6H9O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 336.06
MDL-nummer MFCD00149233
InChI-nyckel JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn terbium(3+)triacetat
LEDER [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) acetate hydrate
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 336.08 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.