Läs mer
Terbium(III)acetathydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11302558
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302558 50 g 50g
11312558 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014600.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336,06 g/mol
Terbiumacetat har en viktig roll som aktivator för gröna fosforer som används i färg-TV-rör. Samtidigt används terbiumacetat också i speciallasrar och som dopningsmedel i solid-state-enheter. Terbium används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska apparater. Som en komponent i Terfenol-D är Terbium användbar i ställdon, i marina ekolodssystem, sensorer, i SoundBugdevice (dess första kommersiella tillämpning) och andra magnetomekaniska enheter. Det används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100587-92-6
Molekylformel C6H9O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 336.06
MDL-nummer MFCD00149233
InChI-nyckel JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn terbium(3+)triacetat
LEDER [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten, måttligt löslig i starka mineralsyror
Formel vikt 336.08 (Vattenfattig)
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.