Läs mer
Terbium(III)klorid, vattenfritt vattenfritt, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11398818
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398818 1 g 1g
11388818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041678.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 10042-88-3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-88-3
Molekylformel Cl3Tb
Molekylvikt (g/mol) 265.28
MDL-nummer MFCD00011258
InChI-nyckel GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichloroterbium
LEDER Cl[Tb](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) chloride
Smältpunkt 588 °C
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 265.29
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.