Läs mer
Terbium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7051631
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11398818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041678.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10042-88-3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-88-3
Molekylformel Cl3Tb
Molekylvikt (g/mol) 265.28
MDL-nummer MFCD00011258
InChI-nyckel GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichloroterbium
LEDER Cl[Tb](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) chloride
Smältpunkt 588°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 265.29
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.