Läs mer
Terbium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. 10742115 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10742115
Brand: Thermo Scientific Acros 199610250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13798-24-8
Molekylformel Cl3H12O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 373.37
MDL-nummer MFCD00149870
InChI-nyckel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn terbium(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) chloride hexahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formel vikt 373.38
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.