Läs mer
Terbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7050186
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11328697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035798.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10042-88-3
Terbium(III)klorid används generellt där Tb3+-joner kan användas för att kontrollera förekomsten av mikrober. Terbiumklorid appliceras på testområdet, som sedan belyses med UV-ljus. Inom några minuter kommer alla närvarande endosporer att lysa grönt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-88-3
Molekylformel Cl3Tb
Molekylvikt (g/mol) 265.28
MDL-nummer MFCD00011258
InChI-nyckel GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichloroterbium
LEDER Cl[Tb](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) chloride
Smältpunkt 588°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 265.29
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.