Läs mer
Terbium(III)fluorid, vattenfri, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336258 25 g 25g
11326258 1 g 1g
11346258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011213.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Terbium(III)fluorid används som terbiumkälla. Det är också användbart vid framställning av fluorglas. Vidare används det vid framställning av elektroluminescerande tunna filmer och luminiscerande zinksulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13708-63-9
Molekylformel F3Tb
Molekylvikt (g/mol) 215.92
MDL-nummer MFCD00049572
InChI-nyckel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn terbium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Terbium(III) fluoride
Smältpunkt 1172°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 215.92
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.