Läs mer
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7049276
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11306938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013672.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13813-40-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13813-40-6
MDL-nummer MFCD00049573
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) iodide
Smältpunkt 946°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Flingor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 539.64
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.