Läs mer
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11336248
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11336248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
Terbium(III,IV)oxid fungerar som en prekursor för framställning av andra terbiumföreningar. Det används som en redoxkatalysator i reaktioner som involverar syre. Vid höga temperaturer kan det frigöra syre. Den hittar tillämpningar inom tillverkning av glas, optik och keramik. Nanopartiklar av terbiumoxid används som analytiska reagenser för bestämning av läkemedel i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 2340°C
CAS 12037-01-3
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel Tb{4}O{7}
Procent renhet 99.9%