Läs mer
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11316248
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316248 50 g 50g
11326248 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011207.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747,69 g/mol
Terbium(III,IV)oxid fungerar som en prekursor för framställning av andra terbiumföreningar. Det används som en redoxkatalysator i reaktioner som involverar syre. Vid höga temperaturer kan det frigöra syre. Den hittar tillämpningar inom tillverkning av glas, optik och keramik. Nanopartiklar av terbiumoxid används som analytiska reagenser för bestämning av läkemedel i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-01-3
Molekylformel O7Tb4
Molekylvikt (g/mol) 747.69
MDL-nummer MFCD00083151
InChI-nyckel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetraoxotetraterboxan
LEDER O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III, IV) oxide
Smältpunkt 2340 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Löslighetsinformation Löslig i utspädda syror. Olöslig i vatten.
Formel vikt 747.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.