Läs mer
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4408188
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11326248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV)oxid fungerar som en prekursor för framställning av andra terbiumföreningar. Det används som en redoxkatalysator i reaktioner som involverar syre. Vid höga temperaturer kan det frigöra syre. Den hittar tillämpningar inom tillverkning av glas, optik och keramik. Nanopartiklar av terbiumoxid används som analytiska reagenser för bestämning av läkemedel i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-01-3
Molekylformel O7Tb4
Molekylvikt (g/mol) 747.69
MDL-nummer MFCD00083151
InChI-nyckel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetraoxotetraterboxan
LEDER O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III, IV) oxide
Smältpunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formel vikt 747.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.