Läs mer
Terbium(III,IV)oxid, REacton™ , 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311448
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11311448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010917.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Det fungerar som en prekursor för framställning av andra terbiumföreningar. Det används som en redoxkatalysator i reaktioner som involverar syre. Vid höga temperaturer kan det frigöra syre. Den kan användas inom tillverkning av glas, optik och keramik. Nanopartiklar av terbiumoxid används som analytiska reagenser för bestämning av läkemedel i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Molekylformel O7Tb4
Molekylvikt (g/mol) 747.69
MDL-nummer MFCD00083151
InChI-nyckel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetraoxotetraterboxan
LEDER O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Terbium(III,IV) oxide
Smältpunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formel vikt 747.69
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt