Läs mer
Terbium(III) nitrate hexahydrate, 99.99+%, (trace metal basis)
Produktkod. p-221660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 15249164
Brand: Thermo Scientific Acros 295790020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13451-19-9
Molekylformel H12N3O15Tb
Molekylvikt (g/mol) 453.03
MDL-nummer MFCD00799162,MFCD00149868
InChI-nyckel UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 202879
IUPAC-namn terbium(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) nitrate hexahydrate
Namnnotering 99.9%
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.99% min. (TREO base)
Linjär formel Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 453.02
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.