Läs mer
Terbium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11364879
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11364879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 074103.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Terbium(III) nitrate hydrate, H2N3O10Tb, CAS Number-94219-56-4, terbium 3+ hydrate trinitrate, 3no3.tb.h2o, 25g, 99.9% (REO), Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III, 233-138-7, 344.94 (anhydrous), H272-H315-H319-H335 | CAS: 94219-56-4 | N3O9Tb | 344.94 g/mol
Terbium(III)nitrathexahydrat bildar ett mikroporöst material som används för sensorapplikationer på grund av dess luminiscerande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94219-56-4
Molekylformel N3O9Tb
Molekylvikt (g/mol) 344.94
MDL-nummer MFCD00011257
InChI-nyckel YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 91886285
IUPAC-namn terbium(3+);trinitrat;hydrat
LEDER [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 344.94 (anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.