Läs mer
Terbium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11306878
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11306878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013593.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-27-3 | N3O9Tb | 344.94 g/mol
Terbium(III)nitrathydrat används i keramik, glas, fosfor, lasrar och är också det viktiga dopmedlet för fiberförstärkare. Det används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-27-3
Molekylformel N3O9Tb
Molekylvikt (g/mol) 344.94
MDL-nummer MFCD00011257
InChI-nyckel YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn terbium(3+)trinitrat
LEDER [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 344.94 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.