Läs mer
Terbium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11396868
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396868 2 g 2g
11306878 10 g 10g
11316878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013593.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-27-3 | N3O9Tb | 344,94 g/mol
Terbium(III)nitrathydrat används i keramik, glas, fosfor, lasrar och är också det viktiga dopmedlet för fiberförstärkare. Det används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-27-3
Molekylformel N3O9Tb
Molekylvikt (g/mol) 344.94
MDL-nummer MFCD00011257
InChI-nyckel YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn terbium(3+)trinitrat
LEDER [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,9157
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 344,94 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.