Läs mer
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. p-7051030
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11353868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040312.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 148980-31-8 | C3F9O9S3Tb | 606.115 g/mol
Det används som reagens& kemiska mellanprodukter. Det är ett råmaterial som används vid syntes av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148980-31-8
Molekylformel C3F9O9S3Tb
Molekylvikt (g/mol) 606.115
MDL-nummer MFCD00192461
InChI-nyckel JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6
PubChem CID 11786785
IUPAC-namn terbium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 606.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.