Läs mer
Terbium intern standard: Tb @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17983546
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17983546 100 ml
1 options
Produktkod. 17983546 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISATB100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Terbium intern standard: Tb @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Terbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tb
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
LEDER [Tb]
IUPAC-namn terbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 158.925
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 158,925 g/mol