Läs mer
Terbium, plasma standard solution, Specpure™ Tb 1000μg/mL
Produktkod. p-4408607
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 11371429
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013860.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-01-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylformel O7Tb4
Molekylvikt (g/mol) 747.69
MDL-nummer MFCD00083151
InChI-nyckel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetraoxotetraterboxan
LEDER O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tellurium
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Terbium(III, IV) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.