Läs mer
Terbiumstav, 12,7 mm (0,50 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11375108
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375108 25 mm 25mm
11365108 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044049.DH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Form: Cirka 1,04 g/mm; Gjuten stång, diametern är ungefärlig | CAS: 7440-27-9 | TBB | 158,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-27-9
Molekylformel Tb
Molekylvikt (g/mol) 158.93
MDL-nummer MFCD00011256
InChI-nyckel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-namn terbium
LEDER [Tb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
Färg Silver till grått
Fysisk form Cast Rod
Kvantitet 25 mm
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Utseende Silvergrå stav
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.