Läs mer
Terbiumstandard: TBC @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17981956
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17981956 100 ml
1 options
Produktkod. 17981956 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLTBN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Terbiumstandard: Tb @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Terbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tb
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
LEDER [Tb]
IUPAC-namn terbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 158.925
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 158,925 g/mol