Läs mer
Terbiumstandard: TBC @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30003028
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003028 250 ml
30003029 100 ml
30003137 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30003028 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTTBN250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Terbiumstandard: Tb @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Terbium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Tb
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
LEDER [Tb]
IUPAC-namn terbium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 158.925
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 158.925 g/mol