Läs mer
Terbiumstandard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15608285 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15608285 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15608285 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLTB21AY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1187.85 SEK / 125ml
    Save 162.15 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Tb10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Claritas PPT Grade Terbium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-27-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis rapporterar upp till 69 element på ppt-nivåer.
CAS Min % 0.0, 2.0, 97.99
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.0, 2.0, 97.99
Molekylformel Tb
MDL-nummer MFCD00011256
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Tb]
IUPAC-namn terbium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Kvantitet 125 ml
ChEBI CHEBI:33376
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning