Läs mer
Terbufos 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323153
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323153 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30323153 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL17270000AL
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbufos
CAS 13071-79-9
Analyt- eller komponentnamn Terbufos
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H21 O2 P S3
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
InChI formel InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butylsulfanylmetylsulfanyl-dietoxi-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 288.43
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 288,0441 g/mol