Läs mer
Terbufos-d10 (O,O-diethyl-d10), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbufos-d10 (O,O-diethyl-d10) |
| CAS | 1276197-42-2 |
| Molekylformel | C9 D10 H11 O2 P S3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | S-[[(1,1-Dimethylethyl)thio]methyl] O,O-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5) phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl]phosphorodithioic acid O,O-di(ethyl-d5) ester, Terbufos-d10, Terbufos-D10 (diethoxy-D10), Terbufos-d10 (O,O-diethyl-d10), tert-Butylsulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-thioxo-λμ-phosphane |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])SCSC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butylsulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ5-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.492 |
| Formel vikt | 298.107 g/mol |
| Visa mer |