Läs mer
Terbufos-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314732
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314732 1 ml
1 options
Produktkod. 30314732 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17270400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbufos-sulfone
CAS 56070-16-7
Analyt- eller komponentnamn Terbufos-sulfone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H21 O4 P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H21O4PS3/c1-6-12-14(15,13-7-2)16-8-17(10,11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butylsulfonylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 320.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 320.034 g/mol